BR27816
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27816
Messbereich
accuracy: 0.01 mL
Kapazität
0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.