BR23768
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
Schellbach stripe
graduated in white
Hersteller/Markenname
BRAND 23768
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Flaschengröße
1000 mL
Bürettengröße
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23768-1EA | 4061831864793 |