Merck
BR21913
BRAND® BLAUBRAND® automatische Bürette nach Pellet
volume 50 mL, accuracy: ±0.08 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
Hersteller/Markenname
BRAND 21913
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Hahn und Spülkreis. Entsprechen der DIN 12 700-5, Klasse AS, konformitätsbescheinigt. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex + 30 Sek.) Beschriftung in blauem Emaille. Mit Schellbachstreifen, automatische Nullstellung, Ringmarken. Blauband Büretten werden mit einem kostenlosen Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit geliefert.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)