BR13963
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 10 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Leistungsmerkmale
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 13963
Messbereich
accuracy: ±0.02 mL
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)