BR137630
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 5 mm × 10 mm
Synonym(e):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122401
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
crosshead
Hersteller/Markenname
BRAND 137630
H × Durchm.
5 mm × 10 mm
Länge
10 mm
Durchmesser
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)