BR114842
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 2 mL, Internal thread, round bottom
Synonym(e):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Internal thread
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114842
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)