Merck
BMSV1002
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Handheld vacuum controller with single channel adapters
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific V1002
Allgemeine Beschreibung
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Handheld vacuum controller with single channel adapters.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The handheld controller can hold 200-300 ul disposable pipette tips
  • The handheld controller and adapters are composed of polyoxymethylene (POM)
  • Autoclave-friendly ergonomic designed for prolonged handheld usage
  • The controller is compatible with serological pipettes and Pasteur pipettes
Rechtliche Hinweise
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2