BMSR2024E
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
positions< 96
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific R2024-E
Parameter
5-70 rpm speed
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)