BMSH3710S
Benchmark 10 x 10 inch Magnetic Stirrer
AC/DC input 115 V
Synonym(e):
stirrer, stirring, magnetic Stirrers, , ceramic top stirrer,
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic platform
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3710-S
Parameter
150-1500 rpm speed
Platte B × L
25 cm × 25 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)