BMSE3000E
Benchmark Accuris™ UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
viewing area W 16 cm L 19 cm
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E3000-E
Spektralbereich-Messbereich
302 nm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)