BMSE1101SK
Benchmark myGel™ Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 115 V
Synonym(e):
protein separation, gel catsing
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.13
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E1101-SK
Allgemeine Beschreibung
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Anwendung
Electrophoresis
Rechtliche Hinweise
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)