BMSC3100ADP
Benchmark Centrifuge Adapter pack 15 mL rotor to 5ml and 7ml (12-13mm) tubes
Synonym(e):
tube adapter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
SB.56
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C3100-ADP
Allgemeine Beschreibung
adapter to convert 15 mL rotor to fit 5 mL and 7 mL tubes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)