BAH195620000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.5-0.5 in. (6-12.7 mm)
Synonym(e):
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H19562-0000
L × Breite
1.75 in. (44.5 mm) × 0.5625 in. (14.3 mm)
Schlauch ID
0.5-0.5 in. (6-12.7 mm)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)