BAF116370006
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 185 mL (6 oz), polyethylene
Synonym(e):
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11637-0006
Kappendurchm.
24 mm
Kapazität
185 mL (6 oz)
Allgemeine Beschreibung
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Tip opening is 0.76mm (0.030")
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)