Merck
B83355
Sigma-Aldrich
4-Bromoveratrol
98%
Synonym(e):
4-Brom-1,2-dimethoxy-benzol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.06
Beilstein:
2046884
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
Dichte
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B83355-25G4061833442692
B83355-100G4061838352774
B83355-1KG
B83355-500G