Wichtige Dokumente
B81204
Brombernsteinsäure
98%
Synonym(e):
2-Bromobutanedioic acid, 2-Bromosuccinic acid, DL-Bromosuccinic acid, Monobromosuccinic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?