Wichtige Dokumente
B67406
5-Bromfuran-2-carbonsäure
99%
Synonym(e):
5-Brom-2-furancarbonsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?