Wichtige Dokumente
B51801
1,2-Bis(4-pyridyl)ethan
99%
Synonym(e):
Bpa, 4,4′-Ethylendipyridin
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
SMILES String
C(Cc1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H12N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h3-10H,1-2H2
InChIKey
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Bis(4-pyridyl)ethan ist ein N-Donorligand, der vor allem bei der Bildung von molekularen und Koordinationspolymeren mit Metallionen verwendet wird.
Anwendung
1,2-Bis(4-pyridyl)ethan wird bei der Synthese von metallorganischen Gerüstverbindungen als flexibler Brückenligand verwendet.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Structural analyses and magnetic properties of 3D coordination polymeric networks of nickel (II) maleate and manganese (II) adipate with the flexible 1, 2-bis (4-pyridyl) ethane ligand.
Mukherjee P. S
Inorganic Chemistry, 42(8), 2695-2703 (2003)
Reactions of Cu (hfacac) 2? H2O (hfacac= Hexafluoroacetylacetonate) with Bidentate Ligands. Preparation, Characterization, and X-ray Structures of the Molecular Complexes Cu (hfacac) 2 (pyrazine) 2 and Cu (hfacac) 2 (3-cyanopyridine) 2 and the One-Dimensional Coordination Polymers Cu (hfacac) 2 (1, 2-bis (4-pyridyl) ethane) and Cu (hfacac) 2 (4, 4 `-trimethylenebipyridine)
Dong Y B
Inorganic Chemistry, 38(22), 5027-5033 (1999)
Supramolecular architectures and magnetic behavior of coordination polymers from copper (II) carboxylates and 1, 2-bis (4-pyridyl) ethane as a flexible bridging ligand.
Carballo R
Crystal Growth & Design, 7(6), 1069-1077 (2007)
Milos Arsenijevic et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 22(6), 807-817 (2017-04-20)
In the present study, cytotoxic effects of cisplatin, the most usually used chemotherapeutic agent, were compared with new designed platinum(IV) ([PtCl
A one-dimensional CoII coordination polymer exhibiting an unusual conformation for 1, 2-bis (4-pyridyl) ethane.
Almeida Paz F A
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(12), m691-m693 (2002)