Wichtige Dokumente
ALD00468
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES String
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)