Wichtige Dokumente
AEM2A0544
Xion AEM-Pention-72-5CL
thickness 5 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × B
10 cm × 10 cm
Dicke
5 μm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AEM2A0544-1EA | 4065266041330 |