Merck
A57406
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-hydroxy-2-Mercaptopyrimidin Monohydrat
98%
Synonym(e):
6-Amino-2-mercapto-4-pyrimidinol Monohydrat, 6-Amino-2-thiouracil Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3OS · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
InChIKey
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)