Wichtige Dokumente
A38800
2-Aminoanthracen
96%
Synonym(e):
2-Anthramin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
238-241 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
InChIKey
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Steroid derived naphthoquinoline asphaltene compounds via multicomponent cyclocondensation reaction with 5-α-cholestan-3-one and aromatic aldehydes.
- Naphtho[2,3- f ]quinoline derivatives by reacting with aromatic aldehyde and acetone or acetophenone catalyzed by iodine.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)