Merck
A19202
Sigma-Aldrich
2-Acetylphenanthren
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-145 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
InChIKey
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)