Wichtige Dokumente
95395
Wolframatokieselsäure Hydrat
purum p.a.
Synonym(e):
Silicowolframsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Form
powder or crystals
Verlust
≤20% loss on ignition
Löslichkeit
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChIKey
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
- Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
- Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
- Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
- Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?