937789
Electrode
Thin Film Flexible PET, Circle 1cm2
Synonym(e):
SE45
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Electrode coating: Au 3 µin
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
substrate (PET (transparent))
electrode diam.
9.6 mm
electrode surface area
1 cm2
Größe
49 × 16 × 0.17 mm
Gewicht
0.759 g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)