934674
Activated carbon
Electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
Activated carbon, Activated carbon anode
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
copper substrate
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Beschreibung
Description/Nominal Voltage: 0.3 V vs Li/Li+
Assay
≥98%
Zusammensetzung
Active material loading 5.7 mg/cm2 ± 5%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Größe
5 in. × 10 in.
Dicke
10 μm , copper current collector
90 μm , (excluding current collector)
Partikelgröße
5 -10 μm (active material characteristic)
Kapazität
220 mAh/g±5 % (Charge Capacity)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)