Merck
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H26N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99% (HPLC)
Qualität:
sublimed grade
Löslichkeit:
methylene chloride: soluble
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
T1: 2.8 eV
Assay
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
Verlust
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp (Schmelzpunkt)
374 °C
Löslichkeit
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
Energie der Orbitale
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
Anwendung
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)