Merck
930199
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(TSO-Ph)
≥95%
Synonym(e):
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylthiophene 1-oxide)nickel(0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H32NiOS
Molekulargewicht:
571.40
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Anwendung
Ni(COD)(TSO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)