930121
RuCl(p-cymene)[(S,S)-Ts-DPEN]
Synonym(e):
[N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzolsulfonamidato-κN]-chloro-[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzol]-ruthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
>175 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChIKey
AZFNGPAYDKGCRB-XCPIVNJJSA-M
Anwendung
- Asymmetric transfer hydrogenation of imines and ketones
- Intramolecular asymmetric reductive amination
- Tandem hydroformylation / hydrogenation of terminal olefins
Reactant involved in studies of thermal decomposition of areneruthenium chiral amido-amine alkyl complexes
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)