Wichtige Dokumente
929735
ElectroGreen®
Cyclohexanone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for electronic purposes
Qualitätsniveau
Beschreibung
Relative evaporation rate: 0.25
Hansen solubility parameters: SPd 7.7, SPp 3.5, SPh 6.
Acidity (as lactic acid) 0.04-0.06wt%
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Mol-Gew.
105.6
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Verunreinigungen
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
Abdampfrückstand
≤0.05%
Farbe
clear
Viskosität
12.3 cP(20 °C)
bp
111-154 °C
Dichte
0.9752
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, iso-butanol 20-30%.
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
107.0 °F
Flammpunkt (°C)
41.66 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)