928194
Gold nanoparticles
100 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, in water
Synonym(e):
AuNP, GdNP, Gold NP
Beschreibung
Alkyne surface density: 1/nm2
Konzentration
in water
OD
50
Kerndurchm.
100 nm , Coefficient of Variance < 12%
Durchmesser
100 nm
λmax
572 nm
PDI
<0.200
Funktionelle Gruppe
azide
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)