928070
Gold nanoparticles
10 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonym(e):
AuNP, GdNP, Gold NP
Beschreibung
Alkyne surface density: 1/nm2
Konzentration
in water
OD
50
Kerndurchm.
10 nm , coefficient of variance <12%
Durchmesser
10 nm
λmax
520 nm
PDI
<0.200
Funktionelle Gruppe
alkyne
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)