Merck
926620
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4:Yb,Er@NaYF4, Oil soluble core-shell, fluorescence λex 980, green light
Synonym(e):
UCNPs
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mg/mL
Aktive Matrixgruppe
Oleic acid surface treatment
Partikelgröße
30 nm±5 nm
Löslichkeit
cyclohexane: dispersible
Fluoreszenz
λex 980 (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visible and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
  • Fluorescent microscopy
  • Deep-tissue bioimaging
  • Nanomedicine
  • Optogenetics
  • Security labelling
  • Volumetric display
Rechtliche Hinweise
Product of RuixiBiotechCo.Ltd
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amplified stimulated emission in upconversion nanoparticles for super-resolution nanoscopy
Liu, Y. et al.
Nature, 543, 229?233-229?233 (2017)
Engineered Upconversion Nanoparticles for Resolving Protein Interactions inside Living Cells
Drees, C. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55, 11668?11672-11668?11672 (2016)