92470
2,2,4-Trimethyl-hexan
≥98.0% (GC)
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403
bp
125-127 °C (lit.)
Dichte
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?