923540
Cleaning solution for screen printing Ag ink
Synonym(e):
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<110 kPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Farbe
colorless
bp
101.3-191.1 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
<1 (Relative)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)