Wichtige Dokumente
922951
TpOx-Ph-p-CN
Synonym(e):
4-(2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazol-8-yl)benzonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Qualitätsniveau
Übergangstemp.
crystalline phase to discotic phase <-22 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase -275 °C (heating)
Löslichkeit
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
272 nm in ethyl acetate
εmax
103,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluoreszenz
λem 558 nm, quantum yield 0.32 (pSS (nm) = 286, Fluorescence Lifetime (ns) = 5.55)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)