Wichtige Dokumente
922862
TissueFab® bioink
(GelAlgHA)ma -Vis/405 nm
Synonym(e):
AlgMA, Alginate, Bioink, GelMA, Gelatin, HAMA, Hyaluronic acid
Beschreibung
Validation : HNMR at 40C
Sterilität
sterile-filtered (0.2μm)
Form
viscous liquid (gel)
IVD
for in vitro diagnostic use
Verunreinigungen
<5 CFU/g Bioburden
Farbe
pale yellow to colorless
pH-Wert
(6.5-7.5)
Viskosität
2-25 cP(37 °C)
Anwendung(en)
3D bioprinting
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)