Wichtige Dokumente
920363
Lithiumhexafluoroantimonat(V)
98%
Synonym(e):
Lithiumhexafluoroantimonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
98%
SMILES String
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChIKey
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)