919667
Palladium nickel catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
Synonym(e):
Pd/Ni CSM, Pd/Ni-EP-316L-6R150-A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Durchm. × L
6 mm × 150 mm
Allgemeine Beschreibung
- Core: 3D printed 316L stainless steel
- Catalyst: electroplated Pd/Ni
- Shape: cylindrical
- Dimensions: 6mm diameter x 150mm length
Catalytic static mixers are a novel immobilized catalyst system, based on 3D printed mixer scaffolds containing a catalytic active layer. A variety of different active catalysts can be deposited on the metal mixer, allowing employment in many different classes of chemical reactions, such as hydrogenations, oxidations, C-C couplings and many more.
For additional information, including a general operational guide, click here
Sonstige Hinweise
Reductive aminations using a 3D printed supported metal(0) catalyst system
The use of catalytic static mixers for continuous flow gas-liquid and transfer hydrogenations in organic synthesis
Catalytic Static Mixers for the Continuous Flow Hydrogenation of a Key Intermediate of Linezolid (Zyvox)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)