Merck
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
Synonym(e):
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H51O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
P3(C(CC4(OCCO4)CC3(C)C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
1S/C34H51O4P/c1-21(2)24-17-25(22(3)4)29(26(18-24)23(5)6)30-27(35-11)13-14-28(36-12)31(30)39-32(7,8)19-34(20-33(39,9)10)37-15-16-38-34/h13-14,17-18,21-23H,15-16,19-20H2,1-12H3
InChIKey
BYFHGEFWDTYSSA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)