Wichtige Dokumente
916927
BocA1V1PF2-OC6-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
6-Aminohexyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
BocA1V1PF2
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCCCCCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C34H54FN5O7.ClH/c1-22(37-32(45)47-34(5,6)7)28(41)39-27(33(2,3)4)30(43)40-19-12-13-26(40)29(42)38-25(21-23-14-16-24(35)17-15-23)31(44)46-20-11-9-8-10-18-36;/h14-17,22,25-27H,8-13,18-21,36H2,1-7H3,(H,37,45)(H,38,42)(H,39,41);1H/t22-,25-,26-,27+;/m0./s1
InChIKey
QWSPYIMZKAURNE-RLLUNANCSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Building blocks in this series:
917478 BocA1V1PF2
916927 BocA1V1PF2-OC6-NH2 hydrochloride
917184 BocA1V1PF2-OC10-NH2 hydrochloride
917435 BocA1V1PF2-OPEG1-NH2 hydrochloride
917680 BocA1V1PF2-OPEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
916927-50MG | 4061842647286 |