Wichtige Dokumente
914304
Hyaluronic acid methacrylate
average degree of substitution 35%, average Mw 175000
Synonym(e):
Functioanlized hyaluronic, HA methacrylamide, HAMA, Hyaluronic acid MA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Beschreibung
NMR: Conforms to structure
Form
(powder or chunk(s) or fibers)
Mol-Gew.
average Mw 175000
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)