Wichtige Dokumente
913952
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 700 nm particle size
Synonym(e):
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Qualitätsniveau
Konzentration
10 wt. % in ethanol
Partikelgröße
700 nm
SMILES String
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)