913847
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
Synonym(e):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Konzentration
10 % (w/w) in ethanol
Partikelgröße
400 nm
Porengröße
non-porous
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)