Wichtige Dokumente
912158
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide
Synonym(e):
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide, DEEDAI, Greatcell Solar®
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Identity by (1H NMR)
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
beige
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)