Wichtige Dokumente
910953
di-n-butylammonium lead(II) tetrabromide
n=1
Synonym(e):
(BA)2PbBr4, (BuNH3)2PbBr4, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tetrabromoplumbate, Butylammonium lead bromide, di-n-butylammonium tetrabromoplumbate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)