Wichtige Dokumente
90928
N-Ethyl-D-glucamin
≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
136-142 °C
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
SMILES String
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChIKey
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?