Wichtige Dokumente
909076
Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn (1,700-1,500-1,700), lactide:glycolide (95:5)
Synonym(e):
PLGA-PEG-PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
semisolid
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide (95:5)
Mol-Gew.
PEG average Mn 1,500 (by NMR)
PLGA average Mn 3,400 (by NMR)
average Mn (1,700-1,500-1,700)
Farbe
white to tan
PDI
≤2.0
<1.1 (Typical PEG PDI )
Lagertemp.
−20°C
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)