Wichtige Dokumente
907812
Platin auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P2086 10% Pt
Synonym(e):
Pt/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~50% water
Kennzeichnungsgrad
10 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- oxidation of alcohols and sugars
- selective hydrogenation of aryl nitroalkanes in the presence of halogens
- hydrogenation of aldehydes and ketones
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)