Wichtige Dokumente
907693
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2H613CHCH2CHO
Molekulargewicht:
89.11
UNSPSC-Code:
12352005
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+3
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)